3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360037-1G
OR360037-25G
OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA
21.9
EUR
APOSOR360037-1G
APOSOR360037-25G
APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₅BO₂Si Schmelzpunkt: 145…150 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03093884 CAS-Nummer: 177171-16-3 |