3,5-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360018-25G OR360018-5G
APOSOR360018-25GEA 112 EUR
APOSOR360018-25G APOSOR360018-5G
3,5-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 97%
3,5-Dichlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Schmelzpunkt: 53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863906
CAS-Nummer: 68716-51-8