3-Brom-5-(methylthio)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-methylthiopyridine
OR3600-1G OR3600-250MG OR3600-5G
APOSOR3600-1GEA 183 EUR
APOSOR3600-1G APOSOR3600-250MG APOSOR3600-5G
3-Brom-5-(methylthio)pyridin 95%
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₆BrNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689537
CAS-Nummer: 142137-18-6