2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3567-10G OR3567-50G OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA 23.2 EUR
APOSOR3567-10G APOSOR3567-50G APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
Formel: C₈H₉NO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129997
CAS-Nummer: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1