Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Formel: C₈H₇ClO₄S
Schmelzpunkt: 63…69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06408800
CAS-Nummer: 63555-50-0
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III