3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 180 EUR
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 98%
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molekulargewicht: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 226…231 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012858
CAS-Nummer: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8