3-Methylzimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(m-Tolyl)acrylic acid
OR350254-25G
OR350254-5G
APOSOR350254-25GEA
56.7
EUR
APOSOR350254-25G
APOSOR350254-5G
3-Methylzimtsäure
3-Methylzimtsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Schmelzpunkt: 116…119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016844 CAS-Nummer: 3029-79-6 |