Isoindoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 46.4 EUR
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClN
Schmelzpunkt: 255…256 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03502377
CAS-Nummer: 32372-82-0