4-(Hydroxymethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 75.4 EUR
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
Molekulargewicht: 152.15 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017598
CAS-Nummer: 3006-96-0