4,4'-Dimethoxytritylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 72.5 EUR
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytritylchlorid 98%
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Formel: C₂₁H₁₉ClO₂
Schmelzpunkt: 119…123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008409
CAS-Nummer: 40615-36-9