4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350042-1G OR350042-5G
APOSOR350042-1GEA 21.5 EUR
APOSOR350042-1G APOSOR350042-5G
4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether
4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether
Formel: C₁₅H₁₄BrClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042292
CAS-Nummer: 461432-23-5