N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350041-100G
OR350041-25G
OR350041-5G
APOSOR350041-100GEA
139
EUR
APOSOR350041-100G
APOSOR350041-25G
APOSOR350041-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ Schmelzpunkt: 78…87 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00063149 CAS-Nummer: 18942-49-9 |