4-tert-Butylbenzamidoxim
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-tert-Butyl-N'-hydroxy-benzamidine
OR346324-1G OR346324-5G
APOSOR346324-1GEA 0 EUR
APOSOR346324-1G APOSOR346324-5G
4-tert-Butylbenzamidoxim
4-tert-Butylbenzamidoxim
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 175204-39-4