1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR346253-1G
OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA
119
EUR
APOSOR346253-1G
APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formel:
C₅H₉BrO Siedepunkt: 74…75 °C/46mmHg Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00015716 CAS-Nummer: 19967-55-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...