4-(5-Chloro-[1,2,4]thiadiazol-3-yl)-morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346175-1G OR346175-500MG
APOSOR346175-1GEA 0 EUR
APOSOR346175-1G APOSOR346175-500MG
4-(5-Chloro-[1,2,4]thiadiazol-3-yl)-morpholine
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
Formel: C₆H₈ClN₃OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12131114
CAS-Nummer: 887623-92-9