Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 314 EUR
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06653197
CAS-Nummer: 18377-65-6