Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346090-1G
OR346090-5G
APOSOR346090-1GEA
0
EUR
APOSOR346090-1G
APOSOR346090-5G
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568348 CAS-Nummer: 95104-40-8 |