Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346085-1G
OR346085-5G
OR346085-10G
APOSOR346085-1GEA
0
EUR
APOSOR346085-1G
APOSOR346085-5G
APOSOR346085-10G
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Formel:
C₇H₉ClO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173820 CAS-Nummer: 34959-81-4 |