5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346075-1G OR346075-5G
APOSOR346075-1GEA 0 EUR
APOSOR346075-1G APOSOR346075-5G
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₂N₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15142769
CAS-Nummer: 1208081-52-0