N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346013-1G
OR346013-500MG
APOSOR346013-1GEA
0
EUR
APOSOR346013-1G
APOSOR346013-500MG
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568193 CAS-Nummer: 1053655-99-4 |