N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346005-1G
OR346005-500MG
APOSOR346005-1GEA
0
EUR
APOSOR346005-1G
APOSOR346005-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568181 CAS-Nummer: 1053655-73-4 |