N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346000-1G
OR346000-500MG
APOSOR346000-1GEA
0
EUR
APOSOR346000-1G
APOSOR346000-500MG
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568175 CAS-Nummer: 1053655-67-6 |