4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345542-1G
OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA
886
EUR
APOSOR345542-1G
APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Formel:
C₅H₅N₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040284 CAS-Nummer: 99479-77-3 |