4'-(Methylthio)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
OR3455-100G OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-100GEA 87 EUR
APOSOR3455-100G APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenon
4'-(Methylthio)acetophenon
Formel: C₉H₁₀OS
Siedepunkt: 135 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039835
CAS-Nummer: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1