4-Brom-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345446-1G
OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA
42.2
EUR
APOSOR345446-1G
APOSOR345446-5G
4-Brom-3-iodpyridin
4-Bromo-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₃BrIN Molekulargewicht: 283.8900 g/mol Schmelzpunkt: 77…78 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04112578 CAS-Nummer: 89167-20-4 |