2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-2-bromo-3-nitropyridine
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 215 EUR
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656226
CAS-Nummer: 84487-14-9