8-Brom-6-chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345196-1G OR345196-5G
APOSOR345196-1GEA 43.5 EUR
APOSOR345196-1G APOSOR345196-5G
8-Brom-6-chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin 96%
8-Brom-6-chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₃BrClN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11504898
CAS-Nummer: 1072944-56-9