4-Amino-3-brom-5-iodpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-5-iodopyridin-4-amine, 3-Bromo-5-iodo-4-pyridylamine
OR345153-1G
OR345153-10G
OR345153-5G
APOSOR345153-1GEA
94.4
EUR
APOSOR345153-1G
APOSOR345153-10G
APOSOR345153-5G
4-Amino-3-brom-5-iodpyridin 95+%
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formel:
C₅H₄BrIN₂ Molekulargewicht: 298.91 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781147 CAS-Nummer: 902837-39-2 |