3-Acetyl-5-brompyridin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 31.9 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-brompyridin 97+%
3-Acetyl-5-brompyridin
Formel: C₇H₆BrNO
Molekulargewicht: 200.03 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086033
CAS-Nummer: 38940-62-4