3-Chlor-4-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-p-anisic acid
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 94.4 EUR
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure 98%
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Schmelzpunkt: 213…219 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016512
CAS-Nummer: 37908-96-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III