7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Chloro-6-azaindole
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03839905
CAS-Nummer: 357263-41-3