2,6-Dichlor-4-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 82.8 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichlor-4-nitropyridin 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05670545
CAS-Nummer: 25194-01-8