[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 154 EUR
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075231
CAS-Nummer: 20059-73-8