Sulphapyridine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345024-100G
OR345024-25G
APOSOR345024-100GEA
43.5
EUR
APOSOR345024-100G
APOSOR345024-25G
Sulphapyridine 98+%
Sulphapyridine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038036 CAS-Nummer: 144-83-2 |