4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345006-1G OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA 319 EUR
APOSOR345006-1G APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Formel: C₆H₃IN₂
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08729285
CAS-Nummer: 10386-28-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III