2-Chlor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3424-1G OR3424-5G OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3424-1G APOSOR3424-5G APOSOR3424-10G
2-Chlor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BClO₄
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689530
CAS-Nummer: 603122-80-1