4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33676-1G
OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA
121
EUR
APOSOR33676-1G
APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00234091 CAS-Nummer: 1019918-39-8 |