2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzene
OR33667-1G
OR33667-25G
OR33667-5G
APOSOR33667-1GEA
29
EUR
APOSOR33667-1G
APOSOR33667-25G
APOSOR33667-5G
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat 97%
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041244 CAS-Nummer: 23165-64-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8+6.1,III |