2,3-Dimethylphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
OR33664-1G
OR33664-25G
OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA
23.2
EUR
APOSOR33664-1G
APOSOR33664-25G
APOSOR33664-5G
2,3-Dimethylphenylisocyanat 97%
2,3-Dimethylphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₉H₉NO Siedepunkt: 88…90 °C/9.5mmHg Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013851 CAS-Nummer: 1591-99-7 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,II |