Tetrabutylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33653-1KG
OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA
580
EUR
APOSOR33653-1KG
APOSOR33653-250G
Tetrabutylammoniumchlorid 98%
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel:
C₁₆H₃₆ClN Molekulargewicht: 277.92 g/mol Flammpunkt: 110 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS-Nummer: 1112-67-0 |