2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33512-1G OR33512-5G
APOSOR33512-1GEA 180 EUR
APOSOR33512-1G APOSOR33512-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00540316
CAS-Nummer: 58518-78-8