2-Chlor-6-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chlor-6-nitrobenzoesäure 98%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekulargewicht: 201.57 g/mol
Schmelzpunkt: 160…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100425
CAS-Nummer: 5344-49-0