Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33466-1G
OR33466-25G
OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA
180
EUR
APOSOR33466-1G
APOSOR33466-25G
APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₆H₄Br₂O₂S Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00831688 CAS-Nummer: 62224-24-2 |