2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33464-1G OR33464-5G
APOSOR33464-1GEA 270 EUR
APOSOR33464-1G APOSOR33464-5G
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile
Formel: C₁₄H₁₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09152769
CAS-Nummer: 25842-31-3