4-Acetyl-2-(trichloracetyl)pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Acetyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
OR33396-1G
OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA
538
EUR
APOSOR33396-1G
APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloracetyl)pyrrol 95%
4-Acetyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Formel:
C₈H₆Cl₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001304 CAS-Nummer: 72652-34-7 |