3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33366-1G OR33366-25G OR33366-5G
APOSOR33366-1GEA 180 EUR
APOSOR33366-1G APOSOR33366-25G APOSOR33366-5G
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793443
CAS-Nummer: 454473-71-3