4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33362-1G
OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA
270
EUR
APOSOR33362-1G
APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665128 CAS-Nummer: 111897-11-1 |