5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33310-1G
OR33310-5G
APOSOR33310-1GEA
336
EUR
APOSOR33310-1G
APOSOR33310-5G
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₈N₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659599 CAS-Nummer: 3196-01-8 |