Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33290-1G OR33290-5G
APOSOR33290-1GEA 163 EUR
APOSOR33290-1G APOSOR33290-5G
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02083001
CAS-Nummer: 454473-64-4