2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClNO₄
Schmelzpunkt: 236…238 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095323
CAS-Nummer: 867333-29-7